Learn More
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético ACS, MP Biomedicals
Código de producto. 11412842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412842 500 g 500 g
11402842 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    140.70€ / 500 g
    Ahorro 7.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetic Acid Disodium Salt
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado ACS