Learn More
Etilendiamina P-Toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 30387192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387192 2.5 g -
30370832 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9178582.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14034-59-4
Fórmula molecular C7 H8 O3 S . C2 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 232.2999
Sinónimo Ethane-1,2-diamine mono(4-methylbenzenesulphonate), 1,2-Ethanediamine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 1,2-Ethanediamine, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), Ethylenediamine, mono-p-toluenesulfonate (8CI), 2-Aminoethylammonium p-toluenesulfonate, Ethylenediamine monotosylate, Ethylenediamine p-toluenesulfonate, NSC 14086
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina; Ácido 4-metilbenzenosulfónico
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.C2H8N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;3-1-2-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0882