Learn More
Etilendiamina-N,N,N',N'-ácido tetraacético-13C4, TRC
Código de producto. 30136262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136262 10 mg 10 miligramos
30004037 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136262 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE91774710MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1215408-17-5
Fórmula molecular 13C4 C6 H16 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 296.2133
Sinónimo N,N’-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine-13C4, Celon ATH-13C4, Cheelox-13C4, EDTA-13C4, Edathamil-13C4, Edetic Acid-13C4, Endrate-13C4, Ethylene-N,N'-biscarboxymethyl-N,N’-diglycine-13C4, Ethylenedinitrilotetraacetic Acid-13C4, Sequestric Acid-13C4, Sequestrol-13C4, Titriplex-13C4, Trilon BW-13C4, Trilon BX-13C4, Versene-13C4;
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[2-[bis(hidroxicarbonilmetil)amino]etilo(hidroxicarbonilmetil)aminoacético
SMILES O[13C](=O)CN(CCN(C[13C](=O)O)C[13C](=O)O)C[13C](=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid-13C4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i7+1,8+1,9+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1041