Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiamina-N,N'-diacético
Código de producto. 15425769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425769 25 g 25 g
15415769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425769 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63570.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Actúa como un agente quelante.
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid is acts as a chelating agent, used as a haemostatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilendiamina-N,N′-diacético actúa como agente quelante, utilizado como hemostático.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5657-17-0
Fórmula molecular C6H10N2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 220.14
Número MDL MFCD00004281
Clave InChI QMIFISRIAJBCGZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edda, ethylenediamine-n,n'-diacetic acid, n,n'-ethylenediglycine, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis, ethylenediaminediacetic acid, glycine, n,n'-ethylenedi, unii-4lx0u5342u, 2-2-carboxymethylamino ethylamino acetic acid, ethylenediamine-n,n'-diaceticacid, ethylenediamine-n,n'-di acetic acid
PubChem CID 61975
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCCNCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Punto de fusión 224°C
Color Blanco
Fórmula lineal HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
Cantidad 25 g
Beilstein 1778355
Información de solubilidad Soluble in warm water.
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Forma física Polvo