Learn More
Etilendiamina& Mezcla de isopropanol 604 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol |
| CAS | 107-15-3, 67-63-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethylenediamine 100 μg/mL∣Isopropyl alcohol 100 μg/mL |