Learn More
Diclorhidrato de etilendiamina, TRC
Código de producto. 30380026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30380026 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30380026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9183531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Dihydrochloride
CAS 333-18-6
Fórmula molecular C2H8N2 . 2(HCl)
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethylenediamine dihydrochloride, 1,2-Ethanediamine, hydrochloride (1:2), 1,2-Ethanediamine, dihydrochloride (9CI), Ethylenediamine, dihydrochloride (8CI), 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Chlor-ethamine, Dimethylenediamine dihydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride (1:2), Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Ethylenediamine dihydrochloride, Ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
SMILES Cl.Cl.NCCN
Peso molecular (g/mol) 133.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0221