Learn More
Diclorhidrato de etilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440064 100 g 100 g
11450064 500 g 500 g
11460064 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13563.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de etilendiamina se ha utilizado en el método de condensación de etilendiamina modificada para la determinación fluorimétrica de catecolaminas. Se ha usado para investigar las propiedades luminiscentes de complejos de EuIII y TbIII con etilendiamina. También se utilizó en la síntesis de 1,3,5-tris(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-yl)benceno3
Solubilidad
Soluble en agua 300 g/l (20°C).
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-18-6
Fórmula molecular C2H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 133.02
Número MDL MFCD00012524
Clave InChI OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 300g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.02
Porcentaje de pureza 98%