Learn More
Diclorhidrato de etilenodiamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357510 100 g Frasco de plástico 100 g
10497560 500 g Frasco de plástico 500 g
10462845 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-18-6
Fórmula molecular C2H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 133.02
Número MDL MFCD00012524
Clave InChI OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine dihydrochloride
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH2·2HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 230
Índice Merck 15, 3849
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina; diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.04
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.