Learn More
Etilendiamina-d8, CDN
Código de producto. 30327991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30327991 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327991 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND55480.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine-D8
CAS 34281-22-6
Fórmula molecular C2 D8 N2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-di(amine-d2) (9 CI), Ethylenediamine-d8, Ethylenediamine-D8
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2/hD4
SMILES [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC N,N,N',N',1,1,2,2-octadeuterioetano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 68.1476
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.119 g/mol
Porcentaje de pureza 97 atom % D, min 98% Chemical Purity