Learn More
Etilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylenediamine is a strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis. It is used as a solvent to dissolve proteins such as albumins and casein. It is widely used for color photography developers, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys and dyes. As a corrosion inhibitor, it plays a vital role in paints and coolants. It is used as an intermediate in the preparation of polyamide resins, fuel additives and lubricants. It acts as a precursor for many polymers like polyurethane fibers and poly(amidoamine), ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) as well as the bleaching activator, tetraacetylethylenediamine. It is an important chelating ligand used in the preparation of coordination compounds viz. tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride. It is also involved in the manufacture of many industrial chemicals and forms derivatives with carboxylic acids, nitriles, alcohols, alkylating agents, carbon disulfide, aldehydes and ketones. It is a basic building block to prepare heterocyclic compound such as imidazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La etilendiamina es una amina muy básica que sirve de compuesto básico en síntesis química. Se utiliza para disolver proteínas como la albúmina y la caseína. También se usa a menudo para reveladores de fotografía a color, aglutinantes, adhesivos, suavizantes de tejidos, endurecedores de epoxis y colorantes. Como inhibidor de la corrosión, desempeña un papel vital en pinturas y refrigerantes. Se utiliza como intermedio en la preparación de resinas de poliamida, aditivos combustibles y lubricantes. Actúa como precursor para muchos polímeros, como las fibras de poliuretano y la poli(amidoamina), el dihidroyoduro de etilendiamina (EDDI) y el compuesto activador de blanqueo tetraacetiletilenodiamina. Es un importante ligando quelante que se utiliza en la preparación de compuestos de coordinación, en concreto, del cloruro de tris(etilendiamina)cobalto(III). También participa en la fabricación de muchos productos químicos industriales y derivados de fórmulas con ácidos carboxílicos, nitrilos, alcoholes, agentes alquilantes, disulfuro de carbono, aldehídos y cetonas. Es un compuesto básico para preparar compuestos heterocíclicos como las imidazolidinas.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, haluros de fósforo, aldehídos y haluros orgánicos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine |
| Punto de fusión | 8°C to 11°C |
| Densidad | 0.899 |
| Punto de ebullición | 117°C to 118°C |
| Temperatura de inflamación | 38°C (100°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Olor | Ammonia-like |
| Fórmula lineal | H2NCH2CH2NH2 |
| Índice de refracción | 1.4565 |
| Cantidad | 100 mL |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethylenediamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine