Learn More
Etilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2,5 LT
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741784 10 L Tambor de plástico 10 litros
10244960 5 mL Glass Bottle 5 ml
10417880 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10182430 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10741784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118420100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    235.65€ / 10 litros
    Ahorro 42.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-15-3
Fórmula molecular C2H8N2
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00008204
Clave InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina
SMILES NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine
Punto de fusión 11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8980g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4555 to 1.4575
Cantidad 10 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Índice Merck 15, 3849
Gravedad específica 0.898
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido, fumante en el aire