Learn More
Etilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2,5 LT
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182430 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10244960 5 mL Glass Bottle 5 ml
10417880 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10741784 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10182430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118420025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-15-3
Fórmula molecular C2H8N2
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00008204
Clave InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nombre IUPAC etano-1,2-diamina
SMILES NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine
Punto de fusión 11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8980g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4555 to 1.4575
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Índice Merck 15, 3849
Gravedad específica 0.898
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido, fumante en el aire
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine