Learn More
Etilenebistetrabromoftalimida, TRC
Código de producto. 30133890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133890 25 g 25 g
30007220 2.5 g 2.50 g
30009535 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91730025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32588-76-4
Fórmula molecular C18 H4 Br8 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 951.47
Sinónimo Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-[2-(4,5,6,7-tetrabromo-1,3-dioxoisoindol-2-il)etilisoindol-1,3-dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenebistetrabromophthalimide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 943.3638