Learn More
Etilenobis(trifenilfosfina)platino(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753413 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10089021 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369362500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12120-15-9 | C38H34P2Pt | 747.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12120-15-9
Fórmula molecular C38H34P2Pt
Peso molecular (g/mol) 747.72
Número MDL MFCD00012028
Clave InChI RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ethene bis(triphenylphosphane) platinum
SMILES [Pt].C=C.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Punto de fusión 127.0°C to 131.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pt)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2Pt[H2C=CH2]
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.73
Porcentaje de pureza 98%