Learn More
Ácido etilenobis(oxietilenonitrilo)tetraacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341591 25 g Frasco de plástico 25 g
10351591 100 g Frasco de plástico 100 g
10072823 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    95.65€ / 25 g
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 380.34
Número MDL MFCD00004291
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid
Punto de fusión 240.0°C to 245.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, IV, 2433
Índice Merck 15, 3576
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino