Learn More
tiourea de etileno, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethylene thiourea |
| CAS | 96-45-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethylene thiourea |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | S=C1NCCN1 |
| Nombre IUPAC | imidazolidina-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 102.16 |
| Show More |