Learn More
Trimera lineal de tereftalato de etileno, TRC
Código de producto. 30136780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136780 25 mg 25 miligramos
30007040 10 mg 10 miligramos
30006985 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91771425MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16033-73-1
Fórmula molecular C32H30O14
Peso molecular (g/mol) 638.57
Sinónimo Terephthalic Acid Ester with Ethylene Glycol, Bis(2-hydroxyethyl) O,O'-((terephthaloylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl)) Diterephthalate, Ethylene Glycol Terephthalate (4:3), Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Ester Trimol Ester 2-Hydroxyethyl Ester;
SMILES O=C(OCCO)C1=CC=C(C(OCCOC(C2=CC=C(C(OCCOC(C3=CC=C(C(OCCO)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Terephthalate Linear Trimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H30O14/c33-13-15-41-27(35)21-1-5-23(6-2-21)29(37)43-17-19-45-31(39)25-9-11-26(12-10-25)32(40)46-20-18-44-30(38)24-7-3-22(4-8-24)28(36)42-16-14-34/h1-12,33-34H,13-20H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.1636
Porcentaje de pureza >95%