Learn More
Pentámero cíclico de tereftalato de etileno, TRC
Product Code. 30009415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009415 5 mg 5 miligramos
30004173 2.5 mg 2.50 miligramo
30005960 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009415 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9181855MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16104-97-5
Fórmula molecular C50 H40 O20
Peso molecular (g/mol) 960.841
Sinónimo 3,6,13,16,23,26,33,36,43,46-Decaoxahexacyclo[46.2.2.28,11.218,21.228,31.238,41]hexaconta-8,10,18,20,28,30,38,40,48,50,51,53,55,57,59-pentadecaene-2,7,12,17,22,27,32,37,42,47-decone, Terephthalic Acid, Pentamol. Cyclic Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Pentamol. Cyclic Terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCOC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)OCCOC(=O)c6ccc1cc6
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylene Terephthalate Cyclic Pentamer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H40O20/c51-41-31-1-2-32(4-3-31)42(52)62-23-24-64-44(54)34-9-11-36(12-10-34)46(56)66-27-28-68-48(58)38-17-19-40(20-18-38)50(60)70-30-29-69-49(59)39-15-13-37(14-16-39)47(57)67-26-25-65-45(55)35-7-5-33(6-8-35)43(53)63-22-21-61-41/h1-20H,21-30H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.211
Porcentaje de pureza >95%