Learn More
Heptámero cíclico de tereftalato de etileno, TRC
Código de producto. 30012424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012424 2.5 mg 2.50 miligramo
30005675 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9181752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29668-12-0
Fórmula molecular C70 H56 O28
Peso molecular (g/mol) 1345.177
Sinónimo 3,6,13,16,23,26,33,36,43,46,53,56,63,66-Tetradecaoxaoctacyclo[66.2.2.28,11.218,21.228,31.238,41.248,51.258,61]tetraoctaconta-8,10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,60,68,70,71,73,75,77,79,81,83-heneicosaene-2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67-tetradecone, Terephthalic Acid, Heptamol. Cyclic Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Heptamol. Cyclic Terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCCOC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(=O)OCCOC(=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)OCCOC(=O)C5=CC=C(C=C5)C(=O)OCCOC(=O)C6=CC=C(C=C6)C(=O)OCCOC(=O)C7=CC=C(C=C7)C(=O)OCCOC(=O)C8=CC=C1C=C8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Terephthalate Cyclic Heptamer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C70H56O28/c71-57-43-1-2-44(4-3-43)58(72)86-31-32-88-60(74)46-9-11-48(12-10-46)62(76)90-35-36-92-64(78)50-17-19-52(20-18-50)66(80)94-39-40-96-68(82)54-25-27-56(28-26-54)70(84)98-42-41-97-69(83)55-23-21-53(22-24-55)67(81)95-38-37-93-65(79)51-15-13-49(14-16-51)63(77)91-34-33-89-61(75)47-7-5-45(6-8-47)59(73)87-30-29-85-57/h1-28H,29-42H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 1344.296
Porcentaje de pureza >95%