Learn More
Dímero cíclico de tereftalato de etileno, TRC
Código de producto. 30010994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010994 10 mg 10 miligramos
30006643 1 mg 1 miligramo
30007955 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91817010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24388-68-9
Fórmula molecular C20 H16 O8
Peso molecular (g/mol) 384.3362
Sinónimo 3,6,13,16-Tetraoxatricyclo[16.2.2.28,11]tetracosa-8,10,18,20,21,23-hexaene-2,7,12,17-tetrone, Terephthalic Acid, Bimol. Cyclic Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Bimol. Cyclic Terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc1cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Terephthalate Cyclic Dimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16O8/c21-17-13-1-2-14(4-3-13)18(22)26-11-12-28-20(24)16-7-5-15(6-8-16)19(23)27-10-9-25-17/h1-8H,9-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.0845
Porcentaje de pureza >95%