Learn More
Etilenglicol, Técnico, Solstice
Código de producto. 15600700 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15600700 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15690690 1 L Frasco de polietileno 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15600700 Proveedor Fluka N.º de proveedor 037705L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    92.53€ / 5 litros
    Ahorro 22.47€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Técnico, adecuado como agente anticongelante (con inhibidor de corrosión), azul
  • Productos químicos que no tienen un conjunto de normas establecidas para los niveles de calidad e impureza o para los productos en los que la pureza sea del <90 %
  • Es posible variar el color y la forma física
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
Punto de fusión -20 °C
Color Azul
Densidad 1,113 g/mL a 25 °C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111 °C (231,8 °F)
Punto de ignición 752 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.431(lit.)
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0,08mmHg (20 °C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Punto de ebullición De 195 °C a 198 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62,07g/mol
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate