Learn More
Etilenglicol, grado espectrofotométrico, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485270 1 L 1 litro
11495270 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044529.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.53€
    81.65€ / 1 litros
    Ahorro 16.88€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión °C to 13°C
Densidad 1.113 g/mL
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Índice de refracción 1.431
Cantidad 1 L
Beilstein 505945
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Grado Espectrofotometría
Forma física Líquido