Learn More
Etilenglicol, grado reactivo, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15690960 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
225 Kg
30 Kg
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15690960 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15600970 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15630960 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15640960 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15620970 6 x 500 mL Frasco de polietileno paquete de 6
15610970 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15650960 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15680960 30 kg Lata de acero inoxidable 30 Kg
15670960 225 kg Bidón de metal 225 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15690960 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1024664X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    588.08€ / paquete de 4
    Ahorro 146.92€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13 °C (literatura)
Nombre de nota Grado de reactivo, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1,113 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 111 °C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Punto de ebullición 197 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo