Learn More
Etilenglicol, grado reactivo, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15610970 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
225 Kg
30 Kg
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15610970 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15600970 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15630960 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15640960 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15620970 6 x 500 mL Frasco de polietileno paquete de 6
15690960 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15650960 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15680960 30 kg Lata de acero inoxidable 30 Kg
15670960 225 kg Bidón de metal 225 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15610970 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1024665L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13 °C (literatura)
Nombre de nota Grado de reactivo, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1,113 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 5 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111 °C
Punto de ignición 752 °F
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0,08mmHg (20 °C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Punto de ebullición 197 °C
Información de solubilidad Miscible en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol