Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 16655733 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
25 kg
Código de producto.
16655733 25 kg
1 options
Código de producto. 16655733 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 10246625KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -12°C
CAS 107-21-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 1.11 g/cm3 (20°C)
Cantidad 25 kg
Temperatura de inflamación 111°C
Fórmula molecular C2H6O2
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Sinónimo 1,2-Ethanediol
Punto de ebullición 197°C
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07
Grado Reactivo