Learn More
Ácido etilenglicol-O,O'-bis(2-aminoetil)-N,N,N',N'-tetraacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453097 50 g 50 g
11443097 10 g 10 g
11463097 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16086.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    138.65€ / 50 g
    Ahorro 15.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help to determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilenglicol-O,O′-bis(2-aminoetil)-N,N,N′,N′-tetraacético es un agente quelante utilizado para la elaboración de complejos, especialmente para iones de calcio, que ayudan a determinar el calcio en presencia de magnesio. Se puede utilizar experimentalmente para tratar animales con envenenamiento por cerio. Es útil en la separación del torio de la monazita. También actúa como tampón y se utiliza en la purificación de proteínas.
Solubilidad
Soluble en solución de hidróxido sódico 0,1 M. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, álcali, metales alcalinotérreos y muchos productos químicos reactivos orgánicos e inorgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 380.35
Número MDL MFCD00004291
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Punto de fusión ∼242°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 1717370
Índice Merck 14,3529
Información de solubilidad Soluble in 0.1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Porcentaje de pureza 97%