Learn More
Ácido glicol-O,O'-bis(2-aminoetil)-N,N,N',N'-tetraacético, 0,5 M solución acuosa, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415795 100 mL 100 ml
15405795 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60767.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.74€
    162.65€ / 100 ml
    Ahorro 28.09€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido glicol-O,O′-bis(2-aminoetil)-N,N,N′,N′-tetraacético de etileno es un agente quelante utilizado para la elaboración de complejos, especialmente para los iones de calcio, que ayudan a determinar el calcio en presencia de magnesio. Se puede utilizar de forma experimental para tratar animales con envenenamiento por cerio. Es útil para separar el torio de la monacita. También actúa como tampón y se utiliza en la purificación de proteínas.
Solubilidad
Miscible con solución de hidróxido sódico de 0,1 m.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, el álcali, los metales alcalinotérreos y muchos químicos reactivos orgánicos e inorgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 380.35
Número MDL MFCD00004291
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Color Incolora
pH 8.0
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Miscible with 0.1M sodium hydroxide solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa de 0,5 M
Forma física Líquido