Learn More
Etilenglicol-O,O'-bis(2-aminoetil)-N,N,N',N'-ácido tetraacético, 0,5 M de solución acuosa, pH 8.0, autoclavado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425795 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15425795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61721.AD
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Nombre de nota autoclaved
CAS 67-42-5
pH 8.0
Fórmula molecular C14H24N2O10
Número MDL MFCD00004291
Cantidad 50 mL
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Forma física Líquida