Learn More
Monoestearato de Etileno Glicol, TRC
Código de producto. 30133343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133343 100 mg 100 miligramos
30137555 250 mg 250 miligramos
17955075 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917480100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-60-4
Fórmula molecular C20 H40 O3
Peso molecular (g/mol) 328.53
Sinónimo Stearic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monostearate (8CI), 2-Hydroxyethyl stearate, Cutina EGMS, EGMS 70V, Emalex EG-M-S, Emcol ES 50, Emerest 2350, Empilan 2848, Ethylene glycol stearate, Glycol monostearate, Glycol stearate, Ivorit, Kessco EGMS, Kessco EGMS 70, Monthybase, Monthyle, Nikkol EGMS 70, Parastarin, Prodhybas N, Prodhybase ethyl, S 151, Sedetol, Stepan EGMS, Tegin EGMS-VA, Tego-stearate, Octadecanoic acid, 2-hydroxyethyl ester
Nombre IUPAC 2-hidroxietil octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol Monostearate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2977