Learn More
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol monopropyl ether |
| Densidad | 0.913g/mL at 25°C |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2OCH2CH2OH |
| Índice de refracción | 1.427 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | UN1993C |
| Beilstein | 1731983 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.15g/mol |
| Presión de vapor | 1.3mmHg (20°C) |
| Mostrar más |