Learn More
Éter monofenílico de etilenglicol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316206 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316206 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13328300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Nombres de analitos o componentes Phenoxyethanol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES OCCOc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0681 g/mol