Learn More
Monopalmitato de Etilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol Monopalmitate |
| CAS | 4219-49-2 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethylene Glycol Monohexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Hexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Palmitate, Palmitoylglycol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)21-17-16-19/h19H,2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxietil hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 300.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2664 |