Learn More
Monooctanoato de etilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol Monooctanoate |
| CAS | 4219-47-0 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxyethyl Caprylate, 2-Hydroxyethyl Octanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-10(12)13-9-8-11/h11H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)OCCO |
| Nombre IUPAC | octanoato de 2-hidroxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.141 |