Learn More
Etilenglicol, alta pureza, bajo contenido de hierro y cloruro, Greenfield
Código de producto. 30286179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4x1 galón
5 gal (757 l)
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
18.93 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30286179 5 gal (757 l) 18.93 litro
30286169 4x1 galón 15.14 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286179 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 371000000PL05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.85€
    959.90€ / 18.93 litros
    Ahorro 14.95€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 107-21-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Cantidad 5 gal (757 l)
Envase Cubo de polietileno de 5 galones
Punto de ebullición 197.3 °C