Learn More
Etilenglicol, alta pureza, bajo contenido de hierro y cloruro, Greenfield
Código de producto. 30286169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4x1 Gallon
5 Gallon
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
18.93 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30286169 4x1 Gallon 15.14 litro
30286179 5 Gallon 18.93 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286169 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 371000000CSGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.82€
    877.17€ / 15.14 litros
    Ahorro 13.65€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
CAS 107-21-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Cantidad 4x1 Gallon
Envase Caja de 4x1 galón
Punto de ebullición 197.3°C