Learn More
Etilenglicol, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10532595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532595 4 L Frasco de vidrio 4 LT
10011073 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532595 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2304
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Etileno glicol
Debido a su propiedad como anticongelante, el etilenglicol puede utilizarse para el almacenamiento de enzimas a bajas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
pH Desde 5,5 hasta 7,5
Punto de fusión -13 °C
Color Incolora
Información de descomposición >500 °C
Densidad 1.113g/cm³
Cantidad 4 L
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido viscoso
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99 %
Ácido valorable 0,002 mEq/g máximo.
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0,12 mmHg a 20 °C
Viscosidad 21 cP a 20 °C
Agua 0,5% máx.
Índice Merck 15, 3852
Punto de ebullición 196 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza ≥99 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.