Learn More
Éter de etilmetilo de etilenglicol, 97 %, estab. con un 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495746 10 g 10 g
11405756 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20819.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se emplea en la reacción de sales metálicas de timina y uracilo con tetra-acetil-α -bromuro de glucopiranosilo.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones Se emplea en la reacción de sales metálicas de timina y uracilo con tetra
-acetil-α -bromuro de glucopiranosilo.
Solubilidad
Totalmente miscible en agua.
Notas
Conservar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5137-45-1
Fórmula molecular C5H12O2
Número MDL MFCD00048580
Sinónimo 2,5-dioxaheptane, ethane, 1-ethoxy-2-methoxy, ethyl 2-methoxyethyl ether
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol ethyl methyl ether
Nombre de nota stabilized with 0.01% BHT
Densidad 0.85
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH3
Índice de refracción 1.387
Cantidad 10 g
Número UN UN3271
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación