Learn More
Etileno glicol dimetil éter, +99 %, puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396550 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10696682 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10606692 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10247752 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10396550 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 118455000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30€
    62.65€ / 500 ml
    Ahorro 12.65€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 to 7.5 (1:9)
Punto de fusión -69.0°C
Nombre de nota Stabilized with BHT
CAS 128-37-0
Densidad 0.8670g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3785 to 1.3805
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.867
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Índice Merck 15, 3245
Sinónimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Punto de ebullición 84.0°C to 86.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: solulbe in hydrocarbon solvents, soluble in ethanol, ethyl ether, acetone, carbon, tetrachloride, benzene, dichloroethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.