Learn More
Éter dimetílico de etilenglicol, 99 %, extra seco, AcroSeal®, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336744 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10614375 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 610351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    88.30€ / 100 ml
    Ahorro 7.70€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etileno glicol dimetil éter
Punto de fusión -69 °C
CAS 128-37-0
Densidad 0.8670 g/ml
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación -6 °C (-42.8 °F)
Identificación Supera pruebas
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción De 1.3785 a 1.3805
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH3
Presión de vapor Presión de vapor: 64 hPa a 20 °C
Agua 50 ppm máx.
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Índice Merck 15, 3245
Sinónimo monoglímeo, etileno glicol dimetil éter, glime, dimetilglicol, etano, 1,2-dimetoxi, dimetoxietano, 2,5-dioxahexano, glicol dimetil éter, etileno dimetil éter, ethylene dimethyl ether
Punto de ebullición De 84.0 °C a 86.0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación