Learn More
Dimetacrilato de etilenglicol, 98 %, estabilizado con 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
4 Kg
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329658 250 g 250 g
11319658 50 g 50 g
11339658 1 kg 1 Kg
11349658 4 kg 4 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11329658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044151.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Monómero entrecruzante
Ethylene glycol dimethacrylate is used as a functional monomer for polymers and as a cross linking agent between the molecular chains of polymers and elastomers. It is also used in free radical copolymer cross linking reactions. It acts as an intermediate in the production of hydroxyapatite and poly methyl methacrylate composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-90-5
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00008590
Clave InChI STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
Nombre IUPAC 2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol dimethacrylate
Nombre de nota Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 83°C to 85°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.454
Cantidad 250 g
Beilstein 1776663
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol dimethacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate