Learn More
Éter dietílico de etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733475 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733475 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10581374 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10279413 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733475 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208240025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-14-1
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00009253
Clave InChI LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
Nombre IUPAC 1,2-dietoxietano
SMILES CCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol diethyl ether
Punto de fusión -74.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8417g/mL
Punto de ebullición 121.0°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OC2H5
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 468
Gravedad específica 0.8417
Información de solubilidad Solubility in water: 20.4%.
Viscosidad 0.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido