Learn More
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15682230 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15682230 100 mL 100 ml
15692230 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15682230 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 224111100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 629-14-1
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00009253
Clave InChI LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
Nombre IUPAC 1,2-dietoxietano
SMILES CCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol Diethyl Ether
Color Yellow
Densidad 0.842g/mL at 25°C
Punto de ebullición 121°C
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Cantidad 100 mL
Número UN UN1153
Beilstein 1732917
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17g/mol
Presión de vapor 9.4mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid