Learn More
Etilenglicol diacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10022400 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10347930 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10127353 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10022400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.35€
    34.65€ / 500 ml
    Ahorro 5.70€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-55-7
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00008718
Clave InChI JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil acetato
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol diacetate
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Índice de refracción 1.4142 to 1.4162
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 142
Índice Merck 15, 3853
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viscosidad 2.58 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido