Learn More
Alfa Aesar™ Ethylene glycol-d6, 99.7% (Isotopic)
Código de producto. 15421807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15421807 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15421807 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 042287.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-d6
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.189g/mL
Temperatura de inflamación 111°C (232°F)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
CAS 15054-86-1
Punto de ebullición 86°C to 87°C (8mmHg)
Fórmula molecular C2H6O2
Número MDL MFCD00078666
Sinónimo ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Nombre IUPAC (²H₄)etano-1,2-di(²H)ol
Peso molecular (g/mol) 68.11
PubChem CID 2733139
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.02
Porcentaje de pureza 99.7%