Learn More
Ethylene Glycol Butyl Ether, TraceSELECT™, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15617480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617480 1 L Glass bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15617480 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 923281L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Punto de fusión -74.8°C
Color Incolora
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Punto de ebullición 168°C to 172°C (1013 hPa)
Límite de explosión 0.106
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Punto de ignición 473°F
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002884
Cantidad 1 L
Beilstein 1732511
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Información de solubilidad 900g/L at 20°C Solubility in water
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
Nombre IUPAC 2-butoxietan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado TraceSELECT
Forma física Liquid