Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol butyl ether |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 111-76-2 |
| Fórmula molecular | CH3(CH2)3OCH2CH2OH |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | -74.8°C |
| Punto de ebullición | 168°C to 172°C (1.013 hPa) |
| Sinónimo | 2-Butoxyethanol; Butyl glycol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Cantidad | 5 mL |
| Mostrar más |