Learn More
Etilenglicol butil éter, ≥ 99,0 %, grado espectrofotométrico, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15672760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15672760 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15672760 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 2563661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol Butyl Ether
CAS 111-76-2
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.106
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Punto de ignición 473°F
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002884
Cantidad 1 L
Beilstein 1732511
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
Nombre IUPAC 2-butoxietan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Esprectrofotométrico