Learn More
Bis-p-toluenosulfonato de etilenglicol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437114 10 g 10 g
11447114 50 g 50 g
11457114 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21539.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6315-52-2 | C16H18O6S2 | 370.434 g/mol
Ethylene di(p-toluenesulfonate) [Ethylene glycol ditosylate] has been used in the synthesis of, cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane, 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di(p-toluensulfonato) de etileno [ditosilato de etilenglicol] se ha utilizado en la síntesis de 1,4,7-triazaciclononano fundido con ciclohexilo, 1,2-etilenocalix[6]areno, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-3, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-4, 1,4-calix[6]benzocorona-4, 1,2- y 1,3-calix[6]corona-5.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6315-52-2
Fórmula molecular C16H18O6S2
Peso molecular (g/mol) 370.434
Número MDL MFCD00008549
Clave InChI LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis tosyloxy ethane, ethylene glycol ditosylate, ethylene ditosylate, ethane-1,2-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 1,2-bis p-toluenesulfonyloxy ethane, ethylene di p-toluenesulfonate, 1,2-ethanediol, bis 4-methylbenzenesulfonate, ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate, 2-p-tolylsulfonyloxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 228289
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de 2-(4-metilfenil)sulfoniloxietilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate
Punto de fusión 122°C to 127°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.45
Porcentaje de pureza 97%