Learn More
Ácido etilenglicol-bis-(beta-aminoetiléter)-N,N,N',N'-tetraacético cristalino MP Biomedicals
Código de producto. 11471062 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11471062 100 g
1 options
Código de producto. 11471062 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219517480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol-Bis-(Beta-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
CAS 67-42-5
Cantidad 100 g
Forma física cristalino/a/s
Fórmula molecular C14H24N2O10
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4