Learn More
Sal tetrasódica de ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter)-N,N,N',N'-tetraacético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10517800 10 g Frasco de vidrio 10 g
15720879 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10517800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428570100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13368-13-3 | C14H20N2Na4O10 | 468.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13368-13-3
Fórmula molecular C14H20N2Na4O10
Peso molecular (g/mol) 468.28
Número MDL MFCD00274420
Clave InChI BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo egta tetrasodium, 3,12-bis carboxymethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioic acid, tetrasodium salt, ethylene glycol-bis beta-aminoethyl ether-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, egta tetrasodium salt, egtazic acid tetrasodium, ethylene-bis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium, 2,2',2,2'-ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium salt, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioicacid,3,12-bis carboxymethyl-,sodium salt 1:4, tetrasodium 3,12-bis carboxylatomethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioate, ethylene glycol-bis, a-aminoethyl ether-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraacetic acid tetrasodium salt
PubChem CID 16219327
Nombre IUPAC tetrasodio; 2-[2-[2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboxilatometil)amino]acetato
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Punto de fusión 54.0°C to 56.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 18.46 to 20.82% (ICP on dried sample)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.28
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.